(+)-N,N,N',N'-Tetramethyl-L-tartardiamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010852-20G 010852-50G
FLUO010852-20GEA 0 EUR InStock
FLUO010852-20G FLUO010852-50G
(+)-N,N,N',N'-Tetramethyl-L-tartardiamid
(+)-N,N,N',N'-Tetramethyl-L-tartardiamid
Formel: C₈H₁₆N₂O₄
MDL Number: MFCD00025672
CAS-Nummer: 26549-65-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge