4-Boronobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2402-5G BB-2402-1G
COBBBB-2402-5GEA 670 EUR InStock
COBBBB-2402-5G COBBBB-2402-1G
4-Boronobenzolsulfonamid
4-Boronobenzolsulfonamid
Formel: C₆H₈BNO₄S
MW: 201.00 g/mol
MDL Number: MFCD06659839
CAS-Nummer: 613660-87-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge