1-Iod-4-methylimidazoliumchlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1155-5G HI-1155-1G
COBBHI-1155-5GEA 1360 EUR InStock
COBBHI-1155-5G COBBHI-1155-1G
1-Iod-4-methylimidazoliumchlorid
1-Iod-4-methylimidazoliumchlorid
Formel: C₄H₆ClIN₂
MDL Number: MFCD07783893
CAS-Nummer: 871333-96-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge