2-Bromisonicotinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4201-5G CA-4201-25G CA-4201-1G
COBBCA-4201-5GEA 356 EUR InStock
COBBCA-4201-5G COBBCA-4201-25G COBBCA-4201-1G
2-Bromisonicotinamid
2-Bromisonicotinamid
Formel: C₆H₅BrN₂O
MDL Number: MFCD00234156
CAS-Nummer: 29840-73-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge