3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006445-5G 006445-10G 006445-1G
FLUO006445-5GEA 237 EUR InStock
FLUO006445-5G FLUO006445-10G FLUO006445-1G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅F₄N
MW: 203.1400 g/mol
MDL Number: MFCD00061181
CAS-Nummer: 239087-12-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge