Sicherheitsschuhe, Clogs
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
60713-010/36 60713-010/40 60713-010/43
114-3893EA 0 EUR InStock
114-3893 114-3897 114-3900
Sicherheitsschuhe, Clogs
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsclogs mit Fersenriemen aus waschbarer Mikrofaser.
  • Textilfutter
  • Mono-Density-PU-Sohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
The shoes are recommended for people working in laboratories, food industries and other areas where hygiene is required.
Farbe: Schwarz oder weiß
Breite: 11
Zertifizierungen: EN ISO 20345; SB, A, E, SRC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge