ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, Compositelite™ ESD FC02
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FC02BKR37 FC02BKR39 FC02BKR42 FC02BKR47
114-4353EA 65.9 EUR InStock
114-4353 114-4355 114-4358 114-4363
ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, Compositelite™ ESD FC02
Schuhe und Stiefel
Metallfreie, antistatische ESD-Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus Spaltleder plus einer Zwei-Dichten-PU-Sohle, widerstandsfähig gegen Öl.
  • Gepolsterte Lasche und Zunge
  • Stossdämpfende Ferse
  • Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial (200 J)
Für ESD-Umgebungen geeignet.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); EN 20345:2011 + A1:2007; S1, SRC; IEC 61340-4-3.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge