2-Hydroxyestradiol
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
13019-1 13019-5 13019-10 13019-25
CAYM13019-1EA 59 EUR InStock
CAYM13019-1 CAYM13019-5 CAYM13019-10 CAYM13019-25
2-Hydroxyestradiol
2-Hydroxyestradiol
Formel: C₁₈H₂₄O₃
MDL Number: MFCD00010490
CAS-Nummer: 362-05-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge