1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluormethyl)benzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
8H-028.500 8H-028.1 8H-028.5 8H-028.10
BIOT8H-028.500EA 0 EUR InStock
BIOT8H-028.500 BIOT8H-028.1 BIOT8H-028.5 BIOT8H-028.10
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluormethyl)benzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluormethyl)benzolchlorid
Formel: C₈H₉ClF₃NO
MDL Number: MFCD00231881
CAS-Nummer: 321574-29-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge