Chlorhexidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
282227-1G 282227-5G
SIAL282227-1GEA 133 EUR InStock
SIAL282227-1G SIAL282227-5G
Chlorhexidin, Sigma-Aldrich®
Chlorhexidin
Formel: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀
MDL Number: MFCD00009673
CAS-Nummer: 55-56-1
EINECS: 200-238-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge