3-(trans-4-Hydroxycyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-5072-1G BB-5072-5G
COBBBB-5072-1GEA 497 EUR InStock
COBBBB-5072-1G COBBBB-5072-5G
3-(trans-4-Hydroxycyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(trans-4-Hydroxycyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₈BNO₄
MDL Number: MFCD09878335
CAS-Nummer: 957062-71-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge