Filter tips
Lieferant: DELTALAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
327-30 327-34R 327-19 327-26
DELT327-30EA 2440 EUR InStock
DELT327-30 DELT327-34R DELT327-19 DELT327-26
Filter tips
Pipettenspitzen
These filter tips avoid aerosols and prevent pipette and / or sample contamination.
  • High transparency
  • Free of metals
  • Only racked tips: RNAse- and DNAse-free, pyrogen-free
  • Racks are made of autoclavable PP (up to 121 °C)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..