HPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ SAX
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
26305-013001 26305-014001 26303-052130 26305-154630 26305-104630 26302-152130 26302-102130 26302-052130 26305-254630 26303-154630
555-6380EA 495 EUR InStock
555-6380 555-6381 555-6530 555-6401 555-6396 555-6518 555-6516 554-4329 554-4331 554-4330
HPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ SAX
Chromatographiesäulen
Diese starken Anionenaustauschsäulen mit quaternärem Amin sind äußerst stabil bei wässrigen Phasen und mobilen Phasen mit niedrigem pH.
  • Analyse kleiner organischer Moleküle, darunter Nukleotide und organische Säuren
  • Ausgezeichnete Peakform und Empfindlichkeit
Based on high purity silica bonded with an ion-exchange ligand, Hypersil GOLD™ SAX HPLC columns provide outstanding peak shape and sensitivity.
Bestellinformation: Guard cartridges require use of corresponding Thermo Scientific UNIGUARD holders. Cartridges with a 1 mm int.Ø require the 1 mmMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..