4-Carboxy-1-naphthalinboronsäure 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H56542.MD H56542.03
H56542.MDEA 176 EUR InStock
H56542.MD H56542.03
4-Carboxy-1-naphthalinboronsäure 95%
4-Carboxy-1-naphthalinboronsäure
Formel: C₁₁H₉BO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203538
CAS-Nummer: 332398-57-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge