2-(4-Morpholino)ethylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009544-1G 009544-5G 009544-25G
FLUO009544-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009544-1G FLUO009544-5G FLUO009544-25G
2-(4-Morpholino)ethylisothiocyanat
2-(4-Morpholino)ethylisothiocyanat
Formel: C₇H₁₂N₂OS
MW: 172.25 g/mol
MDL Number: MFCD00041221
CAS-Nummer: 63224-35-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge