Capillary columns, TracePLOT™ TG-BOND Alumina
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
26001-6080 26001-6050 26001-6110 26002-6020 26002-6050 26002-6080 26002-6110 26001-6020
555-8829EA 1060 EUR InStock
555-8829 555-8830 555-8828 555-8827 555-8826 555-8879 555-8878 555-8831
Capillary columns, TracePLOT™ TG-BOND Alumina
Chromatographiesäulen
Optimised for linear and quantitative analysis of polar unsaturated hydrocarbons.
  • Strong bonding to prevent particle generation
  • Columns to which water has adsorbed may be regenerated to restore full efficiency and selectivity
Each column has been tested to ensure proper film thickness (1,3-butadiene), selectivity (propadiene and methyl acetylene), resolution (trans-2-butene and 1-butene) and coating efficiency (1,3-butadiene).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..