Industriehandschuhe, Harpon 321
Lieferant: MAPA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
34321000 34321166 34321007 34321008 34321009
112-5551EA 13.6 EUR InStock
112-5551 112-5552 112-5553 112-5554 112-5555
Industriehandschuhe, Harpon 321
Handschuhe
Diese flüssigkeitsdichten Handschuhe bestehen aus Naturlatex. Sie sind mit einem Futter aus Baumwollstrick ausgestattet.
  • Reinforced grip: Ideal when gripping heavy, rough or slippery objects in highly aggressive environments
  • Suitable for long-term wear, due to the comfort of a textile support and good thermal insulation
  • Optimised service life: high resistance to abrasion
Geeignete Anwendungsbereiche umfassen: Fischbearbeitung, Austernzucht, Arbeiten mit Tiefkühlprodukten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3141X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X2XXXX); Kat. II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge