Schnittschutzhandschuhe, Krytech 579
Lieferant: MAPA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
34579088 34579089 34579080 34579081 34579086 34579087
MAPA34579088EA 11 EUR InStock
MAPA34579088 MAPA34579089 MAPA34579080 MAPA34579081 MAPA34579086 MAPA34579087
Schnittschutzhandschuhe, Krytech 579
Handschuhe
Diese nahtlosen HDPE-Handschuhe mit PU-Beschichtung bieten einen Standardschutz bei präzisen Arbeiten in relativ sauberen Umgebungen.
  • Geeignet für eine lange Nutzungsdauer
  • Hervorragendes Tastempfinden aufgrund der anatomischen Passform
  • Ergonomisch geformt zur Reduzierung von Handermüdung, mit belüfteter Rückseite
  • Hervorragendes Kontaktgefühl durch reduzierte Materialstärke
Ideal für die Präzisions- und Fahrzeugmontage, Montage feiner Bleche, den Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen, Umgang und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen, die Endbearbeitung sowie für den Umgang mit Pappe und Papier.
Zertifizierungen: EN 388 (4343), ISO 13997: 5,2N (530 g); Kat. II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge