4-Cyanbenzamid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B25600.03 B25600.06
B25600.03EA 51.2 EUR InStock
B25600.03 B25600.06
4-Cyanbenzamid ≥97%
4-Cyanbenzamid
Purity: 97% CAS No.: 3034-34-2 Molecular Formula: C8H6N2O Formula Weight: 146.15 Melting Point: 225-228° MDL No.: MFCD00017133
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146.15 g/mol
Melting Pt: 225…228 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017133
CAS-Nummer: 3034-34-2
EINECS: 221-223-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge