3,4,5-Trimethoxybenzamidin Hydrochlorid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
12-0033.1 12-0033.5
CHMP12-0033.1EA 0 EUR InStock
CHMP12-0033.1 CHMP12-0033.5
3,4,5-Trimethoxybenzamidin Hydrochlorid
3,4,5-Trimethoxybenzamidin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₅ClN₂O₃
MDL Number: MFCD07186251
CAS-Nummer: 4156-59-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge