5-Brom-2-chlor-N-(4-methoxybenzyl)benzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4725-1G CA-4725-5G CA-4725-25G
COBBCA-4725-1GEA 175 EUR InStock
COBBCA-4725-1G COBBCA-4725-5G COBBCA-4725-25G
5-Brom-2-chlor-N-(4-methoxybenzyl)benzamid
5-Brom-2-chlor-N-(4-methoxybenzyl)benzamid
Formel: C₁₅H₁₃BrClNO₂
MDL Number: MFCD04219846
CAS-Nummer: 701255-27-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge