3-Brom-6-fluor-4-hydroxy-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2163-1G HC-2163-5G
COBBHC-2163-1GEA 98.3 EUR InStock
COBBHC-2163-1G COBBHC-2163-5G
3-Brom-6-fluor-4-hydroxy-2-(trifluormethyl)chinolin
3-Bromo-6-fluoro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄BrF₄NO
MDL Number: MFCD11504911
CAS-Nummer: 1072944-66-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge