3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005677-1G 005677-5G
FLUO005677-1GEA 72.9 EUR InStock
FLUO005677-1G FLUO005677-5G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₄ClF₄NO
MDL Number: MFCD01631399
CAS-Nummer: 129931-46-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge