4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
41283.03 41283.06
41283.03EA 262 EUR InStock
41283.03 41283.06
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril
Purity: 98% CAS No.: 69395-13-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Physical Form: Powder/Chunk Boiling Point: 116-118°/0.5mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052461
Organic intermediate
Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 116…118 °C (0,5 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052461
CAS-Nummer: 69395-13-7
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge