Ammoniumthiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
25004.3000 25004.4000 25004.5400
KRAF25004.3000EA 221 EUR InStock
KRAF25004.3000 KRAF25004.4000 KRAF25004.5400
Ammoniumthiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge