4-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7539-25G OS-7539-100G OS-7539-5G
COBBOS-7539-25GEA 288 EUR InStock
COBBOS-7539-25G COBBOS-7539-100G COBBOS-7539-5G
4-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure
4-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₂S
MDL Number: MFCD00040906
CAS-Nummer: 330-17-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge