6-(Boc-methylamino)-3-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-8775-1G PN-8775-250M PN-8775-100M
COBBPN-8775-1GEA 612 EUR InStock
COBBPN-8775-1G COBBPN-8775-250M COBBPN-8775-100M
6-(Boc-methylamino)-3-pyridinboronsäurepinakolester
6-(Boc-methylamino)-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₇BN₂O₄
MDL Number: MFCD09037484
CAS-Nummer: 1032758-87-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge