Kapillarsäulen, GuardGOLD™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
26050-0225 26050-0232 26050-0253 26050-0525 26050-0532 26050-0553 26050-1025 26050-1032 26050-1053
555-8854EA 59.6 EUR InStock
555-8854 555-8853 555-8852 555-8850 555-8849 555-8825 555-8792 555-8791 555-8790
Kapillarsäulen, GuardGOLD™
Chromatographiesäulen
Diese Schutzsäulen verlängern die Lebensdauer der Analysesäule, indem sie eine Verschlechterung durch aggressive „Dampfreinigungs“-Wasserinjektionen verhindern.
  • Hochgradig deaktiviert, um eine überlegene Inertheit zu gewährleisten, die für die Analyse aktiver Verbindungen unerlässlich ist
  • Schützt vor Säulenkontamination durch nichtflüchtige Materialien
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge