Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11791-1 11791-5 11791-10
CAYM11791-1EA 39 EUR InStock
CAYM11791-1 CAYM11791-5 CAYM11791-10
Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)
Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)
Formel: C₂₈H₄₄O
MDL Number: MFCD00166988
CAS-Nummer: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge