4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A16856.14 A16856.22
A16856.14EA 37.1 EUR InStock
A16856.14 A16856.22
4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid ≥98%
4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid
Purity: 98% CAS No.: 51388-20-6 Molecular Formula: C13H13NO.HCl Formula Weight: 235.72 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 3633307
Formel: C₁₃H₁₄ClNO
Melting Pt: ∼ 225 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012995
CAS-Nummer: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge