4-Brom-N-isopropyl-2-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2735-5G HC-2735-1G
COBBHC-2735-5GEA 352 EUR InStock
COBBHC-2735-5G COBBHC-2735-1G
4-Brom-N-isopropyl-2-nitroanilin
4-Brom-N-isopropyl-2-nitroanilin
Formel: C₉H₁₁BrN₂O₂
MDL Number: MFCD03407977
CAS-Nummer: 683274-50-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge