1-Methylimidazol-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
475122-5G 475122-1G
SIAL475122-5GEA 159 EUR InStock
SIAL475122-5G SIAL475122-1G
1-Methylimidazol-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
1-Methylimidazol-2-carbaldehyd
Formel: C₅H₆N₂O
MDL Number: MFCD01321308
CAS-Nummer: 13750-81-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge