4-(Morpholino)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8391-5G BB-8391-1G
COBBBB-8391-5GEA 274 EUR InStock
COBBBB-8391-5G COBBBB-8391-1G
4-(Morpholino)phenylboronsäure
4-(Morpholino)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₄BNO₃
MW: 207.0341 g/mol
MDL Number: MFCD03095169
CAS-Nummer: 186498-02-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge