4-Brom-3,5-dimethyl-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1570-5G HI-1570-1G
COBBHI-1570-5GEA 739 EUR InStock
COBBHI-1570-5G COBBHI-1570-1G
4-Brom-3,5-dimethyl-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
4-Brom-3,5-dimethyl-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
Formel: C₁₀H₁₅BrN₂O
MDL Number: MFCD11844792
CAS-Nummer: 1187385-69-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge