(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
63207-1G-F 63207-5G-F
SIAL63207-1G-FEA 35.9 EUR InStock
SIAL63207-1G-F SIAL63207-5G-F
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
MDL Number: MFCD02683204
CAS-Nummer: 147081-29-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge