(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
12H-013.500 12H-013.1 12H-013.5
BIOT12H-013.500EA 0 EUR InStock
BIOT12H-013.500 BIOT12H-013.1 BIOT12H-013.5
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
MDL Number: MFCD00964673
CAS-Nummer: 17334-08-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge