1-(2,2-Diethoxyethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-6004-1G PN-6004-250M
COBBPN-6004-1GEA 423 EUR InStock
COBBPN-6004-1G COBBPN-6004-250M
1-(2,2-Diethoxyethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1-(2,2-Diethoxyethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₇BN₂O₄
MDL Number: MFCD16295107
CAS-Nummer: 1256359-25-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge