Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF1071.1 005213-5G 005213-100G 005213-25G
CHMPCFF1071.1EA 522 EUR InStock
CHMPCFF1071.1 FLUO005213-5G FLUO005213-100G FLUO005213-25G
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat
Formel: C₈H₉ClN₂O₂S
MW: 232.69 g/mol
MDL Number: MFCD00006085
CAS-Nummer: 5909-24-0
EINECS: 227-619-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge