Tributyl(4-chlorphenyl)stannan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
721158-1G 721158-5G
SIAL721158-1GEA 0 EUR InStock
SIAL721158-1G SIAL721158-5G
Tributyl(4-chlorphenyl)stannan, Sigma-Aldrich®
Tributyl(4-chlorphenyl)stannan
Formel: C₁₈H₃₁ClSn
CAS-Nummer: 17151-48-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge