Ethylpicolinoylacetat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023365-1G 023365-5G
FLUO023365-1GEA 76.2 EUR InStock
FLUO023365-1G FLUO023365-5G
Ethylpicolinoylacetat
Ethylpicolinoylacetat
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
MDL Number: MFCD00094022
CAS-Nummer: 26510-52-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge