(2-Chlor-4-fluorphenyl)acetamid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL01011.1 TL01011.10
MAYBTL01011.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL01011.1 MAYBTL01011.10
(2-Chlor-4-fluorphenyl)acetamid
(2-Chlor-4-fluorphenyl)acetamid
Formel: C₈H₇ClFNO
MDL Number: MFCD02180958
CAS-Nummer: 306937-35-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge