2-Amino-4-(isopropoxycarbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-5724-1G BB-5724-5G
COBBBB-5724-1GEA 303 EUR InStock
COBBBB-5724-1G COBBBB-5724-5G
2-Amino-4-(isopropoxycarbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
2-Amino-4-(isopropoxycarbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₅BClNO₄
MDL Number: MFCD12025975
CAS-Nummer: 1150114-64-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge