N-Boc-4-brom-2-methylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1569-5G AN-1569-1G
COBBAN-1569-5GEA 236 EUR InStock
COBBAN-1569-5G COBBAN-1569-1G
N-Boc-4-brom-2-methylanilin
N-Boc-4-brom-2-methylanilin
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₂
MDL Number: MFCD01765429
CAS-Nummer: 306937-14-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge