4-Brom-N,2-dimethylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2987-5G HC-2987-1G
COBBHC-2987-5GEA 656 EUR InStock
COBBHC-2987-5G COBBHC-2987-1G
4-Brom-N,2-dimethylanilin
4-Brom-N,2-dimethylanilin
Formel: C₈H₁₀BrN
MDL Number: MFCD11151443
CAS-Nummer: 59557-89-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge