Methyl-5-methylsalicylat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RF01204.250 RF01204.1
CHMPRF01204.250EA 0 EUR InStock
CHMPRF01204.250 MAYBRF01204.1
Methyl-5-methylsalicylat
Methyl-5-methylsalicylat
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166.1700 g/mol
MDL Number: MFCD00016485
CAS-Nummer: 22717-57-3
EINECS: 245-173-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge