1,3-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003137-25G 003137-100G
FLUO003137-25GEA 155 EUR InStock
FLUO003137-25G FLUO003137-100G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol
Formel: C₁₂H₆F₁₂O₂
MDL Number: MFCD00042090
CAS-Nummer: 802-93-7
EINECS: 212-354-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge