4-(2-Aminoethyl)thiomorpholin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AM-1002-1G AM-1002-5G
COBBAM-1002-1GEA 102 EUR InStock
COBBAM-1002-1G COBBAM-1002-5G
4-(2-Aminoethyl)thiomorpholin
4-(2-Aminoethyl)thiomorpholin
Formel: C₆H₁₄N₂S
MDL Number: MFCD02179434
CAS-Nummer: 53515-36-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge