1-Brom-4-(methoxymethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-1209-1G OT-1209-5G
COBBOT-1209-1GEA 168 EUR InStock
COBBOT-1209-1G COBBOT-1209-5G
1-Brom-4-(methoxymethoxy)benzol
1-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzene
Formel: C₈H₉BrO₂
MDL Number: MFCD00457268
CAS-Nummer: 25458-45-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge