5-Brom-2-hydroxy-3-picolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1118-5G PY-1118-25G PY-1118-1G
COBBPY-1118-5GEA 51.3 EUR InStock
COBBPY-1118-5G COBBPY-1118-25G COBBPY-1118-1G
5-Brom-2-hydroxy-3-picolin
5-Brom-2-hydroxy-3-picolin
Formel: C₆H₆BrNO
MDL Number: MFCD03427657
CAS-Nummer: 89488-30-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge