Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Cyano
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
60108-745 60108-746 60108-747 60108-748 60108-750 60108-751 60108-752
HYPE60108-745EA 342 EUR InStock
HYPE60108-745 HYPE60108-746 HYPE60108-747 HYPE60108-748 HYPE60108-750 HYPE60108-751 HYPE60108-752
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Cyano
Chromatographiesäulen
Solid phase extraction cartridges with medium polarity sorbent, ideal for the isolation of polar compounds from non polar matrices.
  • Less retentive than silica or diol
  • Used for retention of polar compounds from hexane and oils
  • Suited for reversed phase extraction of moderately polar compounds
HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into a 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both methodMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..